Methyl-6-(1H-imidazol-1-yl)nicotinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 6-(1H-imidazol-1-yl)pyridine-3-carboxylate
OR32528-1G OR32528-5G
APOSOR32528-1GEA 180 EUR
APOSOR32528-1G APOSOR32528-5G
Methyl-6-(1H-imidazol-1-yl)nicotinate 95%
Methyl-6-(1H-imidazol-1-yl)nicotinate
Formel: C₁₀H₉N₃O₂
Molecular Weight: 203.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00140820
CAS-Nummer: 111205-01-7