3-(4-Chlorophenyl)-2,5-furandione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32538-1G OR32538-25G OR32538-5G
APOSOR32538-1GEA 180 EUR
APOSOR32538-1G APOSOR32538-25G APOSOR32538-5G
3-(4-Chlorophenyl)-2,5-furandione 95%
3-(4-Chlorophenyl)-2,5-furandione
Formel: C₁₀H₅ClO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00974639
CAS-Nummer: 3152-15-6