(1-Phenylethyliden)malononitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(1-Phenylethylidene)propanedinitrile, 2-(1-Phenylethylidene)malononitrile
OR32566-1G OR32566-25G OR32566-5G
APOSOR32566-1GEA 133 EUR
APOSOR32566-1G APOSOR32566-25G APOSOR32566-5G
(1-Phenylethyliden)malononitril 95%
(1-Phenylethyliden)malononitril
Formel: C₁₁H₈N₂
Molecular Weight: 168,1946 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00159012
CAS-Nummer: 5447-87-0