1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32589-5G
APOSOR32589-5GEA 142 EUR
APOSOR32589-5G
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine 97%
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine
Formel: C₇H₈N₄
Molecular Weight: 148,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04117796
CAS-Nummer: 72583-83-6