2-Oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbaldehyde
OR32598-1G
OR32598-25G
OR32598-5G
APOSOR32598-1GEA
29
EUR
APOSOR32598-1G
APOSOR32598-25G
APOSOR32598-5G
2-Oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 95%
2-Oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Formel:
C₆H₅NO₂ Molecular Weight: 123,11 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07698588 CAS-Nummer: 36404-89-4 |