5-Bromo-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-indole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32600-1G OR32600-5G
APOSOR32600-1GEA 336 EUR
APOSOR32600-1G APOSOR32600-5G
5-Bromo-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-indole 95%
5-Bromo-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-indole
Formel: C₁₃H₁₃BrN₂
Molecular Weight: 277,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07366543
CAS-Nummer: 127792-80-7