2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2Z)-2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enenitrile
OR32606-1G
APOSOR32606-1GEA
219
EUR
APOSOR32606-1G
2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile 95%
2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile
Formel:
C₁₁H₁₁ClN₂ Molecular Weight: 206,68 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00138415 CAS-Nummer: 40373-88-4 |