2-Amino-N-benzylbenzamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32608-1G OR32608-5G
APOSOR32608-1GEA 224 EUR
APOSOR32608-1G APOSOR32608-5G
2-Amino-N-benzylbenzamide 95%
2-Amino-N-benzylbenzamide
Formel: C₁₄H₁₄N₂O
Molecular Weight: 226.28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00232073
CAS-Nummer: 5471-20-5