2-(2-Bromethoxy)benzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32620-1G OR32620-5G
APOSOR32620-1GEA 336 EUR
APOSOR32620-1G APOSOR32620-5G
2-(2-Bromethoxy)benzaldehyd 95%
2-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
Formel: C₉H₉BrO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 60633-78-5