2-[(4-Chlorophenyl)thio]ethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]ethan-1-amine
OR32629-1G
APOSOR32629-1GEA 180 EUR
APOSOR32629-1G
2-[(4-Chlorophenyl)thio]ethanamine 95%
2-[(4-Chlorophenyl)thio]ethanamine
Formel: C₈H₁₀ClNS
Molecular Weight: 187,69 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00215613
CAS-Nummer: 36155-35-8