2-Chloro-5-methyl[1,6]naphthyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chloro-5-methyl-1,6-naphthyridine
OR32650-1G
OR32650-250MG
APOSOR32650-1GEA
579
EUR
APOSOR32650-1G
APOSOR32650-250MG
2-Chloro-5-methyl[1,6]naphthyridine 95%
2-Chloro-5-methyl[1,6]naphthyridine
Formel:
C₉H₇ClN₂ Molecular Weight: 178,62 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01443634 CAS-Nummer: 140692-93-9 |