6-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32662-1G
OR32662-5G
APOSOR32662-1GEA
244
EUR
APOSOR32662-1G
APOSOR32662-5G
6-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
6-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₈H₅IN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02186210 CAS-Nummer: 478040-59-4 |