2-(4-Methylpiperazino)-3-pyridinamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-3-amine
OR32673-1G
APOSOR32673-1GEA 242 EUR
APOSOR32673-1G
2-(4-Methylpiperazino)-3-pyridinamine 95%
2-(4-Methylpiperazino)-3-pyridinamine
Formel: C₁₀H₁₆N₄
Molecular Weight: 192,27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01704018
CAS-Nummer: 5028-17-1