4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)benzenecarbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32676-1G
APOSOR32676-1GEA 132 EUR
APOSOR32676-1G
4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)benzenecarbaldehyde 95%
4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₄H₁₀N₂O
Molecular Weight: 222,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03425762
CAS-Nummer: 90514-72-0