4-(tert-Butyl)cyclohexanonoxim 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-(4-tert-Butylcyclohexylidene)hydroxylamine
OR32681-1G
OR32681-25G
OR32681-5G
APOSOR32681-1GEA
180
EUR
APOSOR32681-1G
APOSOR32681-25G
APOSOR32681-5G
4-(tert-Butyl)cyclohexanonoxim 95%
4-(tert-Butyl)cyclohexanonoxim
Formel:
C₁₀H₁₉NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
4701-98-8 |