4-Aminochinazolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Quinazolin-4-amine, Quinazolin-4-ylamine
OR32708-1G
OR32708-5G
APOSOR32708-1GEA
62.5
EUR
APOSOR32708-1G
APOSOR32708-5G
4-Aminochinazolin 95%
4-Aminoquinazoline
Formel:
C₈H₇N₃ Molecular Weight: 145,06 g/mol Schmelzpunkt: 267…274 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00092016 CAS-Nummer: 15018-66-3 |