Methyl-2-(cyanomethoxy)benzenecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 2-(cyanomethoxy)benzoate
OR32715-1G OR32715-5G
APOSOR32715-1GEA 122 EUR
APOSOR32715-1G APOSOR32715-5G
Methyl-2-(cyanomethoxy)benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-(cyanomethoxy)benzenecarboxylate
Formel: C₁₀H₉NO₃
Molecular Weight: 191,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01924694
CAS-Nummer: 1641-00-5