8-Methoxy-2H-chromene-3-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32722-1G OR32722-25G OR32722-5G
APOSOR32722-1GEA 180 EUR
APOSOR32722-1G APOSOR32722-25G APOSOR32722-5G
8-Methoxy-2H-chromene-3-carbonitrile 97%
8-Methoxy-2H-chromene-3-carbonitrile
Formel: C₁₁H₉NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00202017
CAS-Nummer: 57543-69-8