8-Methoxy-2H-chromen-3-carbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32723-1G OR32723-5G
APOSOR32723-1GEA 244 EUR
APOSOR32723-1G APOSOR32723-5G
8-Methoxy-2H-chromen-3-carbonsäure 95%
8-Methoxy-2H-chromen-3-carbonsäure
Formel: C₁₁H₁₀O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 57543-59-6