{[2-(Benzyloxy)phenyl]methylene}(methyl)ammoniumolate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(E)-{[2-(Benzyloxy)phenyl]methylidene}(methyl)oxidoazanium
OR32735-1G
OR32735-5G
APOSOR32735-1GEA
270
EUR
APOSOR32735-1G
APOSOR32735-5G
{[2-(Benzyloxy)phenyl]methylene}(methyl)ammoniumolate 95%
{[2-(Benzyloxy)phenyl]methylene}(methyl)ammoniumolate
Formel:
C₁₅H₁₅NO₂ Molecular Weight: 241,29 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03001260 CAS-Nummer: 338422-69-8 |