5-(4-Chlorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32739-1G OR32739-5G
APOSOR32739-1GEA 336 EUR
APOSOR32739-1G APOSOR32739-5G
5-(4-Chlorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
5-(4-Chlorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formel: C₁₂H₇ClN₂O
Molecular Weight: 230,66 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00231524
CAS-Nummer: 35982-98-0