3-Bromo-4-oxo-4-phenylbutanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32751-1G
APOSOR32751-1GEA
180
EUR
APOSOR32751-1G
3-Bromo-4-oxo-4-phenylbutanoic acid 95%
3-Bromo-4-oxo-4-phenylbutanoic acid
Formel:
C₁₀H₉BrO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00086369 CAS-Nummer: 53515-22-3 |