4-[(Dimethylamino)methylene]-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4E)-4-[(Dimethylamino)methylidene]-2-phenyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-5-one
OR32757-1G
OR32757-5G
APOSOR32757-1GEA
270
EUR
APOSOR32757-1G
APOSOR32757-5G
4-[(Dimethylamino)methylene]-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4H)-one 95%
4-[(Dimethylamino)methylene]-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4H)-one
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 216.24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00832526 CAS-Nummer: 51254-00-3 |