2,4-Dichloro-5-(2-methoxyethoxy)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32759-1G
OR32759-5G
APOSOR32759-1GEA
538
EUR
APOSOR32759-1G
APOSOR32759-5G
2,4-Dichloro-5-(2-methoxyethoxy)aniline 95%
2,4-Dichloro-5-(2-methoxyethoxy)aniline
Formel:
C₉H₁₁Cl₂NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00974413 CAS-Nummer: 339278-77-2 |