(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)methylmethyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Chloro-6-(methoxymethyl)-2-phenylpyrimidine
OR32761-1G
APOSOR32761-1GEA 393 EUR
APOSOR32761-1G
(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)methylmethyl ether 95%
(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)methylmethyl ether
Formel: C₁₂H₁₁ClN₂O
Molecular Weight: 234,69 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00794769
CAS-Nummer: 325685-59-4