3-(tert-Butyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32764-1G
OR32764-5G
APOSOR32764-1GEA
336
EUR
APOSOR32764-1G
APOSOR32764-5G
3-(tert-Butyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 95%
3-(tert-Butyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formel:
C₁₂H₁₇NO Molecular Weight: 191.28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01936013 CAS-Nummer: 32278-16-3 |