2-(4-Piperidinyl)-1,3-benzothiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32774-1G
APOSOR32774-1GEA 180 EUR
APOSOR32774-1G
2-(4-Piperidinyl)-1,3-benzothiazole 95%
2-(4-Piperidinyl)-1,3-benzothiazole
Formel: C₁₂H₁₄N₂S
Molecular Weight: 218,32 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01815501
CAS-Nummer: 51784-73-7