3-(tert-Butoxy)-6-chlorpyridazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32780-5G
APOSOR32780-5GEA 127 EUR
APOSOR32780-5G
3-(tert-Butoxy)-6-chlorpyridazin 95%
3-(tert-Butoxy)-6-chlorpyridazin
Formel: C₈H₁₁ClN₂O
Molecular Weight: 186,6400 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03425769
CAS-Nummer: 17321-24-3