3-Hydroxy-2-phenyl-4(1H)-quinolinone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Hydroxy-2-phenylquinolin-4(1H)-one
OR32781-1G OR32781-5G
APOSOR32781-1GEA 163 EUR
APOSOR32781-1G APOSOR32781-5G
3-Hydroxy-2-phenyl-4(1H)-quinolinone 95%
3-Hydroxy-2-phenyl-4(1H)-quinolinone
Formel: C₁₅H₁₁NO₂
Molecular Weight: 237,26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00451324
CAS-Nummer: 31588-18-8