3-(2-Quinoxalinyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32783-1G OR32783-5G
APOSOR32783-1GEA 336 EUR
APOSOR32783-1G APOSOR32783-5G
3-(2-Quinoxalinyl)aniline 95%
3-(2-Quinoxalinyl)aniline
Formel: C₁₄H₁₁N₃
Molecular Weight: 221,26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02737921
CAS-Nummer: 432004-76-7