5-Methyl-2-furaldehyde oxime 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(E)-N-[(5-Methylfuran-2-yl)methylidene]hydroxylamine
OR32786-1G
OR32786-25G
OR32786-5G
APOSOR32786-1GEA
180
EUR
APOSOR32786-1G
APOSOR32786-25G
APOSOR32786-5G
5-Methyl-2-furaldehyde oxime 95%
5-Methyl-2-furaldehyde oxime
Formel:
C₆H₇NO₂ Molecular Weight: 125,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00482440 CAS-Nummer: 32750-36-0 |