6-(2,6-Dimethylmorpholino)nicotinaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-(2,6-Dimethylmorpholin-4-yl)pyridine-3-carbaldehyde
OR32795-1G OR32795-5G
APOSOR32795-1GEA 306 EUR
APOSOR32795-1G APOSOR32795-5G
6-(2,6-Dimethylmorpholino)nicotinaldehyde 95%
6-(2,6-Dimethylmorpholino)nicotinaldehyde
Formel: C₁₂H₁₆N₂O₂
Molecular Weight: 220,27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04973726
CAS-Nummer: 886360-67-4