2-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: α-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon
OR32798-1G OR32798-5G
APOSOR32798-1GEA 336 EUR
APOSOR32798-1G APOSOR32798-5G
2-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon 97%
2-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004668
CAS-Nummer: 4136-21-4