1-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR32799-1G OR32799-5G
APOSOR32799-1GEA 180 EUR
APOSOR32799-1G APOSOR32799-5G
1-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone 95%
1-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone
Formel: C₈H₇ClO₂
Molecular Weight: 170.6 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01570063
CAS-Nummer: 27993-56-2