2-Brom-3-hydroxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3281-25G OR3281-5G OR3281-1G
APOSOR3281-25GEA 102 EUR
APOSOR3281-25G APOSOR3281-5G APOSOR3281-1G
2-Brom-3-hydroxybenzaldehyd 98%
2-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅BrO₂
Molecular Weight: 201.02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00092081
CAS-Nummer: 196081-71-7