6-(tert-Butyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32810-1G
OR32810-5G
APOSOR32810-1GEA
336
EUR
APOSOR32810-1G
APOSOR32810-5G
6-(tert-Butyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
6-(tert-Butyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formel:
C₁₂H₁₅NO₂ Molecular Weight: 205.26 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03830266 CAS-Nummer: 6238-96-6 |