5-Bromo-3-methylbenzene-1,2-diamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32811-25G
APOSOR32811-25GEA 177 EUR
APOSOR32811-25G
5-Bromo-3-methylbenzene-1,2-diamine 97%
5-Bromo-3-methylbenzene-1,2-diamine
Formel: C₇H₉BrN₂
Molecular Weight: 201,0600 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06411036
CAS-Nummer: 76153-06-5