2-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32817-1G
OR32817-5G
APOSOR32817-1GEA
122
EUR
APOSOR32817-1G
APOSOR32817-5G
2-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetonitril 95%
2-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetonitril
Formel:
C₁₃H₁₀ClN₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00140696 CAS-Nummer: 338752-84-4 |