2-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Chloro-α-phenyl-3-pyridazineacetonitrile, 2-(6-Chloropyridazin-3-yl)-2-phenylacetonitrile
OR32819-1G OR32819-5G OR32819-25G
APOSOR32819-1GEA 154 EUR
APOSOR32819-1G APOSOR32819-5G APOSOR32819-25G
2-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitril 95%
2-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitril
Formel: C₁₂H₈ClN₃
Molecular Weight: 229,6650 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00140699
CAS-Nummer: 73535-73-6