2,4-Dichlor-1,3,5-triazin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3282-1G OR3282-5G OR3282-25G
APOSOR3282-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3282-1G APOSOR3282-5G APOSOR3282-25G
2,4-Dichlor-1,3,5-triazin
2,4-Dichloro-1,3,5-triazine
Formel: C₃HCl₂N₃
Molecular Weight: 149.9661 g/mol
Schmelzpunkt: 50…56 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD04115347
CAS-Nummer: 2831-66-5