4-[(Ammoniooxy)methyl]-1,2-dichlorbenzolchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32824-1G OR32824-5G
APOSOR32824-1GEA 336 EUR
APOSOR32824-1G APOSOR32824-5G
4-[(Ammoniooxy)methyl]-1,2-dichlorbenzolchlorid 95%
4-[(Ammoniooxy)methyl]-1,2-dichlorbenzolchlorid
Formel: C₇H₈Cl₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01114587
CAS-Nummer: 15256-10-7