1-(2,6-Dichlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32829-1G
OR32829-5G
OR32829-25G
APOSOR32829-1GEA
122
EUR
APOSOR32829-1G
APOSOR32829-5G
APOSOR32829-25G
1-(2,6-Dichlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(2,6-Dichlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₉Cl₂NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00139966 CAS-Nummer: 338754-23-7 |