1-(3,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32835-1G OR32835-5G
APOSOR32835-1GEA 163 EUR
APOSOR32835-1G APOSOR32835-5G
1-(3,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(3,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formel: C₁₃H₉Cl₂NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00139865
CAS-Nummer: 338755-21-8