1-Phenyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32841-1G OR32841-5G
APOSOR32841-1GEA 538 EUR
APOSOR32841-1G APOSOR32841-5G
1-Phenyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde 95%
1-Phenyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Formel: C₉H₇N₃O
Schmelzpunkt: 98,5…99…5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00100219
CAS-Nummer: 34296-51-0