2-(Allyloxy)-5-chlorbenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Chloro-2-(prop-2-en-1-yloxy)benzaldehyde
OR32851-1G
OR32851-25G
OR32851-5G
APOSOR32851-1GEA
180
EUR
APOSOR32851-1G
APOSOR32851-25G
APOSOR32851-5G
2-(Allyloxy)-5-chlorbenzaldehyd 95%
2-(Allyloxy)-5-chlorbenzaldehyd
Formel:
C₁₀H₉ClO₂ Molecular Weight: 196,63 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
152842-93-8 |