1-(5-Methyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32873-1G OR32873-5G
APOSOR32873-1GEA 336 EUR
APOSOR32873-1G APOSOR32873-5G
1-(5-Methyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone 95%
1-(5-Methyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone
Formel: C₆H₇NO₂
Molecular Weight: 125,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01935998
CAS-Nummer: 6497-21-8