3-Chlorobenzenecarbaldehyde oxime 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32889-1G OR32889-5G
APOSOR32889-1GEA 0 EUR
APOSOR32889-1G APOSOR32889-5G
3-Chlorobenzenecarbaldehyde oxime 95%
3-Chlorobenzenecarbaldehyde oxime
Formel: C₇H₆ClNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01070635
CAS-Nummer: 92062-57-2