2,5-Dimethyl-1-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32900-1G
APOSOR32900-1GEA 180 EUR
APOSOR32900-1G
2,5-Dimethyl-1-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
2,5-Dimethyl-1-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₁₀N₄O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02187166
CAS-Nummer: 453557-49-8