Ethyl-1-(4-chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32913-1G OR32913-5G OR32913-25G
APOSOR32913-1GEA 180 EUR
APOSOR32913-1G APOSOR32913-5G APOSOR32913-25G
Ethyl-1-(4-chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(4-chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylate
Formel: C₁₅H₁₈ClNO₃
Molecular Weight: 295,77 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01213111
CAS-Nummer: 349397-63-3