Ethyl-1-(4-methoxybenzoyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32914-1G
OR32914-5G
OR32914-25G
APOSOR32914-1GEA
180
EUR
APOSOR32914-1G
APOSOR32914-5G
APOSOR32914-25G
Ethyl-1-(4-methoxybenzoyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(4-methoxybenzoyl)-4-piperidinecarboxylate
Formel:
C₁₆H₂₁NO₄ Molecular Weight: 291.35 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01213113 CAS-Nummer: 349397-64-4 |